CAS RN 120398-66-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Perindopril Acil-Beta-D-glucuronido, TRC
CAS: 120398-66-5 Fórmula molecular: C25 H40 N2 O11 Peso molecular (g/mol): 544.59 Sinónimo: Perindopril Acyl-B-D-Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoilo]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico SMILES: CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)C(=O)OCC