CAS RN 120398-50-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-2-(Hidroxietil)-L-valina-d4 (grado técnico), TRC
CAS: 120398-50-7 Fórmula molecular: C7H11D4NO3 Peso molecular (g/mol): 165.22 Sinónimo: N-2-(Hydroxyethyl)-L-Valine-D4 Nombre IUPAC: (2S)-3-metil-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)amino]ácido butanoico SMILES: [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N[C@@H](C(C)C)C(=O)O