CAS RN 1202864-83-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Diclorofenol-13C6, TRC
CAS: 1202864-83-2 Fórmula molecular: 13C6 H4 Cl2 O Peso molecular (g/mol): 168.96 Sinónimo: 2,4-Dichlorophenol 13C6,2,4-Dichlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6 Nombre IUPAC: 2,4-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol SMILES: O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl