CAS RN 120225-76-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[[4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]feniletil]amino]2',3'-O-isopropilideneadenosina-5'-N-etilcarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[[4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]feniletil]amino]2',3'-O-isopropilideneadenosina-5'-N-etilcarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[[4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]feniletil]amino]2',3'-O-isopropilideneadenosina-5'-N-etilcarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.