CAS RN 1201944-89-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[bis(metiltio)metileno]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[bis(metiltio)metileno]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[bis(metiltio)metileno]-5,6-dimetoxi-1H-indeno-1,3(2H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.