CAS RN 120013-75-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-Bencil-4-[(5-benciloxi-6-metoxi-1-indanona)-2-ilidenil]metilpiperidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-Bencil-4-[(5-benciloxi-6-metoxi-1-indanona)-2-ilidenil]metilpiperidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-Bencil-4-[(5-benciloxi-6-metoxi-1-indanona)-2-ilidenil]metilpiperidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.