CAS RN 120013-56-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-O-desmetil Donepezil, TRC
CAS: 120013-56-1 Fórmula molecular: C23H27NO3 Peso molecular (g/mol): 365.47 Sinónimo: 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-5-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-,2,3-Dihydro-6-hydroxy-5-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one,1-Benzyl-4-[(6-hydroxy-5-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methyl]piperidine,6-O-Desmethyldonepezil SMILES: COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1O