CAS RN 120003-84-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido omeprazol sal disódica, TRC
CAS: 120003-84-1 Fórmula molecular: C17H15N3Na2O5S Peso molecular (g/mol): 419.36 Sinónimo: 4-Methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Sodium Salt Nombre IUPAC: disodio; 4-metaxi-6-[(5-metaxibenzimidazol-1-id-2-il)sulfinilmetil]-5-metilpiridina-3-carboxilato SMILES: [Na+].[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C(=O)[O-])c(OC)c3C