accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHOOHN

CAS RN 120-89-8

IUPAC Nombre: imidazolidine-2,4,5-trione
Sinónimos: imidazolidinetrione
Peso molecular (g/mol): 114.06
Fórmula molecular: C3H2N2O3
InChi Key: ZFLIKDUSUDBGCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC(=O)C(=O)N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados