accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2OCH3

CAS RN 120-20-7

IUPAC Nombre: 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Sinónimos: dimethoxyphenylethylamine dmpea dopamine dimethyl ether dimethylmescaline 3,4-dimethoxydopamine dimethoxydopamine homoveratrylamine 3,4-di-O-methyldopamine O,O-dimethyldopamine dimpea
Peso molecular (g/mol): 181.24
Fórmula molecular: C10H15NO2
InChi Key: ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CCN)C=C1OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados