accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 120-08-1

IUPAC Nombre: 6,7-dimethoxy-2H-chromen-2-one
Sinónimos: scoparone aesculetin dimethyl ether 6,7-dimethylesculetin escoparone 6,7-dimethoxy-2-benzopyrone aesculetin dimethylether scoparon esculetin dimethyl ether
Peso molecular (g/mol): 206.2
Fórmula molecular: C11H10O4
InChi Key: GUAFOGOEJLSQBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC)C=C2C=CC(=O)OC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados