CAS RN 119665-78-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2',4''-O-bis(trimetilsilil)eritromicina A 9-O-(1-etoxi-1-metiletil)oxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2',4''-O-bis(trimetilsilil)eritromicina A 9-O-(1-etoxi-1-metiletil)oxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2',4''-O-bis(trimetilsilil)eritromicina A 9-O-(1-etoxi-1-metiletil)oxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.