accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONH3CCH3SOOOH

CAS RN 119630-77-2

IUPAC Nombre: 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; but-2-yn-1-yl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Sinónimos: but-2-yn-1-yl 1-methyl-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-carboxylate; para-toluene sulfonate
Peso molecular (g/mol): 365.44
Fórmula molecular: C18H23NO5S
InChi Key: GKPXMGUNTQSFGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC#CCOC(=O)C1=CCCN(C)C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados