CAS RN 1196157-90-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfametoxazol-13C6, TRC
CAS: 1196157-90-0 Fórmula molecular: 13C6 C4 H11 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 259.23 Sinónimo: Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-,4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide Nombre IUPAC: 4-amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonamida SMILES: Cc1onc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)c1