CAS RN 1196157-79-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Aminolevulinic-13C5-15N ácido clorhidrato, TRC
CAS: 1196157-79-5 Fórmula molecular: 13C5H915NO3 • HCl Peso molecular (g/mol): 137.093646 Sinónimo: 5-Amino-4-oxopentanoic-13C5-15N Acid Hydrochloride,δ-Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride,Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride,5-ALA-13C5-15N HCl,Levulan-13C5-15N Nombre IUPAC: 5-(15N)azanyl-4-oxo(1,2,3,4,5-13C5)ácido pentanoico; Cloruro SMILES: [15NH2][13C]([H])([13C]([13C]([H])([13C]([H])([13C](O)=O)[H])[H])=O)[H].Cl