accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHFFF

CAS RN 119580-41-5

IUPAC Nombre: 2-(trifluoromethyl)pyrrolidine
Sinónimos: 2-(trifluoromethyl)pyrrolidine
Peso molecular (g/mol): 139.12
Fórmula molecular: C5H8F3N
InChi Key: VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC(F)(F)C1CCCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados