CAS RN 1195030-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2'-O-Metil Adenosina-d3, TRC
CAS: 1195030-24-0 Fórmula molecular: C11 D3 H12 N5 O4 Peso molecular (g/mol): 284.286 Sinónimo: 2'-O-(Methyl-D3)-Adenosine,2'-O-Methyl-D-Adenosine-D3,5-(6-Aminopurin-9-Yl)-2-(Hydroxymethyl)-4-Methoxyoxolan-3-Ol-D3 Nombre IUPAC: (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-2-(hidroximetil)-4-(trideuteriometoxi)oxolán-3-ol SMILES: [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23