accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHO

CAS RN 1191-85-1

IUPAC Nombre: icosa-5,8,11,14-tetraynoic acid
Sinónimos: icosa-5,8,11,14-tetraynoic acid
Peso molecular (g/mol): 296.41
Fórmula molecular: C20H24O2
InChi Key: MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados