CAS RN 1190105-62-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2Beta,3Alfa,5Alfa,16Beta,17Beta)-2,16-di-1-pirrolidinilandrostano-3,17-diol 3,17-diacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2Beta,3Alfa,5Alfa,16Beta,17Beta)-2,16-di-1-pirrolidinilandrostano-3,17-diol 3,17-diacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2b,3a,5a,16b,17b)-2,16-di-1-pirrolidilinandrostano-3,17-diol 3,17-diacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.