accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSOHO

CAS RN 1190-93-8

IUPAC Nombre: 2-(acetylsulfanyl)acetic acid
Sinónimos: acetic acid, (acetylthio)-
Peso molecular (g/mol): 134.15
Fórmula molecular: C4H6O3S
InChi Key: QSBWDKUBOZHGOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)SCC(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados