CAS RN 1189998-96-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Deshidroxietil Dasatinib-d8, TRC
CAS: 1189998-96-6 Fórmula molecular: C21 D8 H15 Cl N6 O S Peso molecular (g/mol): 451.01 Sinónimo: N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl-d8)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide,Dasatinib Metabolite M4-d8 Nombre IUPAC: N-(2-cloro-6-metil-fenil)-2-[[2-metil-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina-1-il)pirimidina-4-il]metiltiazol-5-carboxamida SMILES: [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H]