CAS RN 1189947-02-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Prometazina-d6 Clorhidrato, TRC
CAS: 1189947-02-1 Fórmula molecular: C17 2H6 H14 N2 S . Cl H Peso molecular (g/mol): 326.92 Sinónimo: 1-Phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrochloride,Promethazine D6 (N,N-dimethyl D6) hydrochloride Nombre IUPAC: 1-fenotiazina-10-il-N,N-bis(trideuteriometil)propano-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H]