accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 118994-89-1

IUPAC Nombre: ethyl 1,3-oxazole-5-carboxylate
Sinónimos: ethyl 1,3-oxazole-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 141.13
Fórmula molecular: C6H7NO3
InChi Key: KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados