CAS RN 1189925-23-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[(4-Clorofenil)fenilmetilpiperazina-d8, TRC
CAS: 1189925-23-2 Fórmula molecular: C17 2H8 H11 Cl N2 Peso molecular (g/mol): 294.85 Nombre IUPAC: 1-[(4-clorofenilo)-fenilmetil]-2,2,3,3,5,5,6,6,6-octadeuteriopiperazina SMILES: [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3)C1([2H])[2H]