CAS RN 1189860-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desmetil Pirenzepina-d8, TRC
CAS: 1189860-05-6 Fórmula molecular: C18H11D8N5O2 Peso molecular (g/mol): 345.43 Sinónimo: 5,11-Dihydro-11-(1-piperazinyl-d8-acetyl)-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one,LS 822-d8 SMILES: [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24)C1([2H])[2H]