CAS RN 1189650-18-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Demetil Citalopram-d3 Cloruro, TRC
CAS: 1189650-18-7 Fórmula molecular: C19 D3 H16 F N2 O . H Cl Peso molecular (g/mol): 349.84 Sinónimo: 1-(4-Fluoro-phenyl)-1-[3-(methyl-d3)amino-propyl]-1,3-dihydro -isobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride,1-[3-(Methylamino-d3)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Nombre IUPAC: 1-(4-fluorofenilo)-1-[3-(trideuteriometilamino)propilo]-3H-isobenzofurano-5-carbonitrilo; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3