CAS RN 1189423-58-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fluorouracil-13C, 15N2, TRC
CAS: 1189423-58-2 Fórmula molecular: C313CH3F15N2O2 Peso molecular (g/mol): 133.06 Sinónimo: 5-Fluoro-2,4(1H,3H)pyrimidinedione-13C,15N2,2,4-Dihydroxy-5 -fluoropyrimidine-13C,15N2,5-FU-13C,15N2,5-Fluoropyrimidine-2,4-diol-13C,15N2,Adrucil-13C,15N2,Arumel-13C,15N2,Carac-13C,15N2,Fluorouracil-13C,15N2,Queroplex-13C,15N2,Ro 2-9757-13C,15N2,Timazin-13C,15N2,U 8953-13C,15N2; SMILES: O=[13C]1[15NH]C=C(F)C([15NH]1)=O