CAS RN 118866-09-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(11Beta,17Z)-20-(acetiloxi)-11-hidroxi-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(11Beta,17Z)-20-(acetiloxi)-11-hidroxi-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(11b,17Z)-20-(acetiloxi)-11-hidroxi-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.