CAS RN 1188265-38-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lamotrigina-13C3, TRC
CAS: 1188265-38-4 Fórmula molecular: 13C3 C6 H7 Cl2 N5 Peso molecular (g/mol): 259.07 Sinónimo: 1,2,4-Triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (ACI),6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3 (ACI),Lamotrigine-13C3,Lamotrigine-13C3 (1,2,4-triazine-13C3) Nombre IUPAC: 6-(2,3-diclorofenilo)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazina-3,5-diamina SMILES: N[13c]1nn[13c]([13c](N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl