CAS RN 1187966-93-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (3R,5S)-5-(6-ciclopropil-10-fluorobenzo[k]fenantridin-8-il)-3,5-dihidroxipentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (3R,5S)-5-(6-ciclopropil-10-fluorobenzo[k]fenantridin-8-il)-3,5-dihidroxipentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (3R,5S)-5-(6-ciclopropil-10-fluorobenzo[k]fenantridin-8-il)-3,5-dihidroxipentanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.