CAS RN 1187954-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[4-[4-(Difenilmetilmetil)-1-piperidinilo]-1-hidroxibutilo]-Alfa, Alfa-dimetil-benzenacético, TRC
CAS: 1187954-57-9 Fórmula molecular: C32 H37 N O3 Peso molecular (g/mol): 483.64 Sinónimo: Benzeneacetic acid, 4-[4-[4-(diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethyl-,2-[4-[(1RS)-4-[4-(Diphenylmethyl-idene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid Nombre IUPAC: 2-[4-[4-(4-benzhidrilepiperidina-1-il)-1-hidroxibutil]fenil]-2-metilpropanoico ácido SMILES: CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(=C(c3ccccc3)c4ccccc4)CC2