CAS RN 1187176-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 4,10-bis[(1-óxido-2-piridinil)metil]-1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,7-diacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 4,10-bis[(1-óxido-2-piridinil)metil]-1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,7-diacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 4,10-bis[(1-óxido-2-piridinil)metil]-1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,7-diacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.