CAS RN 1186102-55-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]-α 1,α 1,α 3,α 3-tetrametil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]-α 1,α 1,α 3,α 3-tetrametil-1,3-bencenodiacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.