CAS RN 1185763-69-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
NVP-BVU972, MedChemExpress
MedChemExpress NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.