CAS RN 1185247-70-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Resveratrol-13C6, TRC
CAS: 1185247-70-4 Fórmula molecular: 13C6 C8 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 234.2 Sinónimo: Resveratrol-13C6,Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6),5-[2-(4-Hydroxyphenyl-13C6)ethenyl]-1,3-benzenediol,(EZ)-Resveratrol-13C6 (4-hydroxyphenyl-13C6) Nombre IUPAC: 5-[2-(4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)eteno]benceno-1,3-diol SMILES: O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C=Cc2cc(O)cc(O)c2