CAS RN 1185242-69-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MTIC-d3, TRC
CAS: 1185242-69-6 Fórmula molecular: C5H5D3N6O Peso molecular (g/mol): 171.18 Sinónimo: Monomethyl-d3 Triaizeno Imidazole Carboxamide,3-Methyl-d3-(triazenyl)imidazole-4-carboxamide,5-(3-Methyl-d3-triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide,NSC 407347-d3 SMILES: NC(C1=C(/N=N/NC([2H])([2H])[2H])NC=N1)=O