CAS RN 1185241-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Famotidina-13C3, TRC
CAS: 1185241-48-8 Fórmula molecular: C513C3H15N7O2S3 Peso molecular (g/mol): 340.42 Sinónimo: 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)propanimidamide-13C3,N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl] thio]propanimidamide-13C3,Amfamox-13C3,Antodine-13C3,Famodin-13C3,Famosan-13C3,Ganor-13C3,Lecedil-13C3,Mosul-13C3,Motiax-13C3,Ulfamid-13C3; SMILES: NS(/N=C(N)/CCSC[13C]1=CS[13C](/N=[13C](N)/N)=N1)(=O)=O