CAS RN 1185241-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Ceto 13-cis-Ácido Retinoico-D3, TRC
CAS: 1185241-31-9 Fórmula molecular: C20H23D3O3 Peso molecular (g/mol): 317.44 Sinónimo: 3,7-Dimethyl-9-(4-keto-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2Z,4E,6E,8E-nonatetranenoic Acid-d3,4-Oxoisotretinoin-d3,Ro 22-6595-d3,4-Oxoretinoic Acid-d3 Nombre IUPAC: 9-[6,6-dimetil-3-oxo-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-ácido tetraenoico SMILES: O=C1CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C1C([2H])([2H])[2H]