accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NSHNCH3HClHCl

CAS RN 1185167-55-8

IUPAC Nombre: methyl({[2-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl})amine dihydrochloride
Sinónimos: [(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 243.19
Fórmula molecular: C8H16Cl2N2S
InChi Key: GNPOLJYMEXUGCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CNCC1=CSC(=N1)C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados