CAS RN 1185146-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Ramelteon-d3, TRC
CAS: 1185146-24-0 Fórmula molecular: C16H18D3NO2 Peso molecular (g/mol): 262.36 Sinónimo: rac N-[[1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide-d3,rac TAK-375-d3,rac Rozerem-d3 SMILES: O=C(CC([2H])([2H])[2H])NCCC1C2=C3C(OCC3)=CC=C2CC1