CAS RN 1185134-76-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D,L- Carbidopa-d5, TRC
CAS: 1185134-76-2 Fórmula molecular: C10 D5 H9 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 231.26 Sinónimo: α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic Acid-d5,DL-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic Acid-d5,α-Hydrazino-α-methyldopa-d5,dl-MK 485-d5,NSC 92521-d5 Nombre IUPAC: 3,3,3-trideuterio-2-[dideuterio-(3,4-dihidroxifenil)metilo]-2-hidrazino-propanoico SMILES: [2H]C([2H])([2H])C(NN)(C(=O)O)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1