CAS RN 1185101-86-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Mephenytoin-d3, TRC
CAS: 1185101-86-3 Fórmula molecular: C12 2H3 H11 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 221.27 Sinónimo: 5-Ethyl-5-phenyl-3-(trideuteriomethyl)imidazolidine-2,4-dione,5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione,5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenylhydantoin,Mephenytoin-d3,Mephenytoin-D3 (N-methyl-D3) Nombre IUPAC: 5-etil-5-fenil-3-(trideuteriometil)imidazolidina-2,4-dione SMILES: [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccccc2