CAS RN 1184993-29-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2- 3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metil]sulfinil]-5-metoxi-O-metil-1H-benzimidazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2- 3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metil]sulfinil]-5-metoxi-O-metil-1H-benzimidazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.