CAS RN 118375-00-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-hexahidro-5'-hidroxi-5,5-dimetil-espiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentaleno]-4'-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-hexahidro-5'-hidroxi-5,5-dimetil-espiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentaleno]-4'-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-hexahidro-5'-hidroxi-5,5-dimetil-espiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentaleno]-4'-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.