CAS RN 117811-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
8-cloro-11-(piperidin-4-ilideno)-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-cloro-11-(piperidin-4-ilideno)-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.