CAS RN 117399-71-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-Amino-1-[2-desoxi-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-metiletil)-1,3-disiloxanodiil]-Beta-D-eritro-pentofuranosil]-1,3,5-triazin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Amino-1-[2-desoxi-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-metiletil)-1,3-disiloxanodiil]-Beta-D-eritro-pentofuranosil]-1,3,5-triazin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-Amino-1-[2-desoxi-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-metiletil)-1,3-disiloxanodiil]-bD-eritro-pentofuranosil]-1,3,5-triazin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.