CAS RN 1173020-38-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(3',6'-Dimetil-3'-heptil)fenol-13C6, TRC
CAS: 1173020-38-6 Fórmula molecular: 13C6 C9 H24 O Peso molecular (g/mol): 226.31 Sinónimo: 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol 13C6,Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)- Nombre IUPAC: 4-(3,6-dimetilheptán-3-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol SMILES: CCC(C)(CCC(C)C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1