CAS RN 1173018-24-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido alfa-cetoisovalérico, sal sódica (13C5), TRC
CAS: 1173018-24-0 Fórmula molecular: C5H7NaO3 Peso molecular (g/mol): 143.06 Sinónimo: α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5 SMILES: [Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C](=O)[O-]