CAS RN 117018-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(2-Cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etano-1-ol, TRC
CAS: 117018-19-6 Fórmula molecular: C16 H13 Cl2 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 350.2 Sinónimo: α-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol,CGA 205375 Nombre IUPAC: 1-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol SMILES: OC(Cn1cncn1)c2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)cc2Cl