CAS RN 116883-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (2S)-2-(5-yodo-6-metoxinaftalen-2-il)propanoico (5-yodonaproxeno), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
(S)-5-Yodo Naproxeno, TRC
CAS: 116883-62-6 Fórmula molecular: C14 H13 I O3 Peso molecular (g/mol): 356.16 Sinónimo: (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid,Naproxen Imp. D (EP),5-Iodonaproxen Nombre IUPAC: (2S)-2-(5-yodo-6-metoxinaftalena-2-il)ácido propanoico SMILES: COc1ccc2cc(ccc2c1I)[C@H](C)C(=O)O